Imprimer
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
B20672.06 B20672.14
B20672.06EA 18.3 EUR
B20672.06 B20672.14
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique ≥98%
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique
Purity: 98+% CAS No.: 1878-85-9 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1874501
Formule: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
MW: 182.18 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014352
Numéro CAS: 1878-85-9
EINECS: 217-526-3