Imprimer
Acide ursodesoxycholique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20490.03 B20490.06 B20490.14
B20490.03EA 42.2 EUR
B20490.03 B20490.06 B20490.14
Acide ursodesoxycholique ≥99%
Acide ursodesoxycholique
Purity: 99% CAS No.: 128-13-2 Molecular Formula: C24H40O4 Formula Weight: 392.56 Melting Point: 201-204° Merck Reference: 14,9889 MDL No.: MFCD00003680
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point d'ébullition: 547
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003680
Numéro CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 12,10026