Imprimer
2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 63.5 EUR
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-méthylacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 10139-84-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00010817
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010817
Numéro CAS: 10139-84-1