Imprimer
Toluène-α-thiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
B20081.14 B20081.22 B20081.36
B20081.14EA 32.1 EUR
B20081.14 B20081.22 B20081.36
Toluène-α-thiol ≥99%
Toluène-α-thiol
Purity: 99% CAS No.: 100-53-8 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 1.053 Refractive Index: 1.5760 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Stench Melting Point: -30° Boiling Point: 194-195° Beilstein Reference: 605864 Merck Reference: 14,9322 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00004867
Formule: C₇H₈S
Point d'ébullition: 194…195 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.053
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004867
Numéro CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9322