Imprimer
Chloroacétate d'isopropyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A19070.AC A19070.AP
A19070.ACEA 36.9 EUR
A19070.AC A19070.AP
Chloroacétate d'isopropyle ≥99%
Chloroacétate d'isopropyle
Purity: 99% CAS No.: 105-48-6 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 149-150° UN No.: 2947 MDL No.: MFCD00040410
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.08
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040410
Numéro CAS: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
ONU: 2947
ADR: 3 III