Imprimer
5-Iodouracile ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
A18994.09 A18994.18
A18994.09EA 57.9 EUR
A18994.09 A18994.18
5-Iodouracile ≥97%
5-Iodouracile
Purity: 97% CAS No.: 696-07-1 Molecular Formula: C4H3IN2O2 Formula Weight: 237.99 Melting Point: 274-276° Beilstein Reference: 4891
Formule: C₄H₃IN₂O₂
MW: 237.98 g/mol
Point d'ébullition: 401
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006020
Numéro CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2