Imprimer
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, 4-Ethoxyphenylisothiocyanate
A18902.06 A18902.14
A18902.06EA 80.3 EUR
A18902.06 A18902.14
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle ≥98%
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle
Purity: 98% CAS No.: 3460-49-9 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 637526 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041096
Formule: C₉H₉NOS
MW: 179.24 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 57…61 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041096
Numéro CAS: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
ONU: 2923
ADR: 8 III