α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A18411.06
A18411.14
A18411.22
A18411.06EA
29.8
EUR
A18411.06
A18411.14
A18411.22
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène ≥99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
Purity: 99%
CAS No.: 433-19-2
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1912445
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000402
Formule:
C₈H₄F₆ Point d'ébullition: 116…117 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 1.381 Point d'éclair: 21 °C (69 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000402 Numéro CAS: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 ADR: 3,II |