Imprimer
meso-Tétraphénylporphine faible teneur en chlore
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A18261.06 A18261.03 A18261.14
A18261.06EA 261 EUR
A18261.06 A18261.03 A18261.14
meso-Tétraphénylporphine faible teneur en chlore
meso-Tétraphénylporphine
CAS No.: 917-23-7 Molecular Formula: C44H30N4 Formula Weight: 614.71 Melting Point: 449-451° Beilstein Reference: 379542 MDL No.: MFCD00011680
Formule: C₄₄H₃₀N₄
Point de fusion: 449…451 °C
Densité: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011680
Numéro CAS: 917-23-7
EINECS: 213-025-9