N,N-Diéthyl-1,1,1-triméthylsilylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 996-50-9
Molecular Formula: (CH3)3SiN(CH2CH3)2
Formula Weight: 145.32
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Amine-like
Melting Point: -10°
Boiling Point: 125-126°
Beilstein Reference: 635718
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009040
Formule:
C₇H₁₉NSi Point d'ébullition: 125…126 °C Point de fusion: –10 °C Densité: 0,760 Point d'éclair: 10 °C (50 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009040 Numéro CAS: 996-50-9 EINECS: 213-637-6 ADR: 3,II |