Imprimer
Tris(3-méthoxyphényl)phosphine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17949.03 A17949.06
A17949.03EA 66 EUR
A17949.03 A17949.06
Tris(3-méthoxyphényl)phosphine ≥98%
Tris(3-méthoxyphényl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-84-6 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00008386
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352.37 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008386
Numéro CAS: 29949-84-6