Imprimer
Dithizone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
A17947.14 A17947.18 A17947.30
A17947.14EA 109 EUR
A17947.14 A17947.18 A17947.30
Dithizone ≥98%
Dithizone
Purity: 98% CAS No.: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Formula Weight: 256.33 Odour: Odourless Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 748838 Merck Reference: 14,3377 MDL No.: MFCD00003025
Formule: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003025
Numéro CAS: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 14,3377