Imprimer
Bromoacétate de benzyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
A17630.0B A17630.18 A17630.30
A17630.0BEA 367 EUR
A17630.0B A17630.18 A17630.30
Bromoacétate de benzyle ≥97%
Bromoacétate de benzyle
Purity: 97% CAS No.: 5437-45-6 Molecular Formula: C6H5CH2CO2CH2Br Formula Weight: 229.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Pungent Boiling Point: 157-159°/10mm Beilstein Reference: 973658 MDL No.: MFCD00000190
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 157…159 °C (10 mmHg)
Densité: 1.460
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000190
Numéro CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4