Imprimer
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17494.09 A17494.18 A17494.30
A17494.09EA 87.8 EUR
A17494.09 A17494.18 A17494.30
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium ≥98%
Tétrahydroborate de tétrabutylammonium
Purity: 98% CAS No.: 33725-74-5 Molecular Formula: C16H40BN Formula Weight: 257.31 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 125-131° UN No.: 3131 MDL No.: MFCD00012035
Formule: C₁₆H₄₀BN
Point de fusion: 125…131 °C
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012035
Numéro CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
ONU: 3131
ADR: 4.3,II