Imprimer
Chloroformiate de trichlorométhyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17444.09 A17444.18 A17444.30
A17444.09EA 50.4 EUR
A17444.09 A17444.18 A17444.30
Chloroformiate de trichlorométhyle ≥98%
Chloroformiate de trichlorométhyle
Purity: 98% CAS No.: 503-38-8 Molecular Formula: C2Cl4O2 Formula Weight: 197.83 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4570 Odour: Pungent Melting Point: -57° Boiling Point: 128° Beilstein Reference: 970225 Merck Reference: 14,3334 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00015553
Formule: C₂Cl₄O₂
Point d'ébullition: 128 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,640
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015553
Numéro CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3334