Imprimer
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16891.06 A16891.14 A16891.22
A16891.06EA 13.9 EUR
A16891.06 A16891.14 A16891.22
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥99%
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 74457-86-6 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 50-53° Boiling Point: 80-85°/0.1mm Beilstein Reference: 3539992 MDL No.: MFCD00042290
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 80…85 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 50…53 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042290
Numéro CAS: 74457-86-6