Imprimer
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
A16670.06 A16670.14
A16670.06EA 78.4 EUR
A16670.06 A16670.14
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥98%
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Purity: 98% CAS No.: 78068-85-6 Molecular Formula: C7H3ClF4 Formula Weight: 198.55 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4355 Boiling Point: 137° Beilstein Reference: 4309386 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042207
Formule: C₇H₃ClF₄
Point d'ébullition: 137 °C
Densité: 1.490
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042207
Numéro CAS: 78068-85-6
ADR: 3,III