Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
Stabilised with methanol 7-8%
A16163.0F
A16163.AP
A16163.0FEA
57.4
EUR
A16163.0F
A16163.AP
Formaldéhyde 37% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Formaldéhyde
CAS No.: 50-00-0
Molecular Formula: CH2O
Formula Weight: 30.03
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.3765
Odour: Pungent
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 1209228
Merck Reference: 14,4235
UN No.: 1198
MDL No.: MFCD00003274
Formule:
CH₂O Point d'ébullition: 97 °C Point de fusion: –15 °C Densité: 1.083 Point d'éclair: 66 °C (151 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003274 Numéro CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 ONU: 2209 ADR: 8,III Merck Index: 14,4235 |