o-Chlorotoluène-α-thiol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-Chlorobenzenemethanethiol, o-Chlorotoluene-α-thiol
A15826.06
A15826.14
A15826.22
A15826.06EA
28.8
EUR
A15826.06
A15826.14
A15826.22
o-Chlorotoluène-α-thiol ≥97%
o-Chlorotoluène-α-thiol
Purity: 97%
CAS No.: 39718-00-8
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5910
Boiling Point: 120-122°/25mm
Beilstein Reference: 2042183
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004868
Formule:
C₇H₇ClS Point d'ébullition: 120…122 °C (25 mmHg) Densité: 1.220 Point d'éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004868 Numéro CAS: 39718-00-8 EINECS: 254-602-5 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |