Imprimer
o-Toluate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester
A15695.14 A15695.22 A15695.36
A15695.14EA 37.3 EUR
A15695.14 A15695.22 A15695.36
o-Toluate de méthyle ≥99%
o-Toluate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 89-71-4 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5190 Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 2041846 MDL No.: MFCD00008428
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Point d'ébullition: 207…208 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.072
Point d'éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008428
Numéro CAS: 89-71-4
EINECS: 201-932-2