3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A15460.06
A15460.14
A15460.06EA
71
EUR
A15460.06
A15460.14
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98%
3,5-Bis(trifluorméthyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 27126-93-8
Molecular Formula: C9H3F6N
Formula Weight: 239.12
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4175
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 3552650
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00000379
Formule:
C₉H₃F₆N Point d'ébullition: 154…156 °C Point de fusion: 16…20 °C Densité: 1.421 Point d'éclair: 72 °C (161 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000379 Numéro CAS: 27126-93-8 EINECS: 248-240-7 ONU: 3276 ADR: 6.1,III |