4-Chloro-m-phénylènediamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
A15430.06
A15430.14
A15430.06EA
73.2
EUR
A15430.06
A15430.14
4-Chloro-m-phénylènediamine 97%
4-Chloro-m-phénylènediamine
Purity: 97%
CAS No.: 5131-60-2
Molecular Formula: C6H7ClN2
Formula Weight: 142.59
Melting Point: 87-90°
MDL No.: MFCD00025284
Formule:
C₆H₇ClN₂ Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa) Point de fusion: 87…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025284 Numéro CAS: 5131-60-2 EINECS: 225-877-9 |