Indole-3-carbaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15330.14
A15330.22
A15330.14EA
79.2
EUR
A15330.14
A15330.22
Indole-3-carbaldéhyde ≥99%
Indole-3-carbaldéhyde
Purity: 99%
CAS No.: 487-89-8
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 114117
MDL No.: MFCD00005622
Formule:
C₉H₇NO Point de fusion: 195…198 °C Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 240 °C (464 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005622 Numéro CAS: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |