Imprimer
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15326.0B A15326.18 A15326.30
A15326.0BEA 865 EUR
A15326.0B A15326.18 A15326.30
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥97%
Tribromure de N,N,N-triméthylanilinium
Purity: 97% CAS No.: 4207-56-1 Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Br.Br2 Formula Weight: 375.93 Odour: Irritating Melting Point: 112-117° Beilstein Reference: 3919459 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011789
Formule: C₉H₁₄Br₃N
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011789
Numéro CAS: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
ONU: 3261
ADR: 8,II