Imprimer
Acétate de furfuryle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15285.14 A15285.22
A15285.14EA 31 EUR
A15285.14 A15285.22
Acétate de furfuryle ≥97%
Acétate de furfuryle
Purity: 97% CAS No.: 623-17-6 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 116128 MDL No.: MFCD00003251
Formule: C₇H₈O₃
Point d'ébullition: 175…177 °C
Densité: 1.118
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003251
Numéro CAS: 623-17-6
EINECS: 210-775-9