Imprimer
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
A15244.06 A15244.14
A15244.06EA 58.7 EUR
A15244.06 A15244.14
α-Bromo-m-toluonitrile ≥98%
α-Bromo-m-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 28188-41-2 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 742356 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00001809
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 130 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
ONU: 2923
ADR: 8,II