(Iodométhyl)triméthylsilane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A15120.09
A15120.18
A15120.09EA
87
EUR
A15120.09
A15120.18
(Iodométhyl)triméthylsilane ≥99%
(Iodométhyl)triméthylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 4206-67-1
Molecular Formula: C4H11ISi
Formula Weight: 214.12
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 140-142°
Beilstein Reference: 1731485
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001077
Formule:
C₄H₁₁ISi Point d'ébullition: 140…142 °C Densité: 1.443 Point d'éclair: 31 °C (88 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001077 Numéro CAS: 4206-67-1 EINECS: 224-123-6 ADR: 3,III |