Imprimer
2-Pyridylméthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Pyridylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridinemethanol, Pyridin-2-ylmethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyridine, Pyridine-2-methanol
A15005.14 A15005.22 A15005.36
A15005.14EA 40.6 EUR
A15005.14 A15005.22 A15005.36
2-Pyridylméthanol ≥98%
2-Pyridylméthanol
Purity: 98+% CAS No.: 586-98-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: -6 to -5° Boiling Point: 112-113°/16mm Beilstein Reference: 107849 MDL No.: MFCD00006348
Formule: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –6…–5 °C
Densité: 1.131
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Numéro MDL: MFCD00006348
Numéro CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7