Imprimer
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14891.03 A14891.06 A14891.14
A14891.03EA 35.1 EUR
A14891.03 A14891.06 A14891.14
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphényl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 139 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002902
Numéro CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8