2-Amino-4-méthylthiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A14847.06
A14847.14
A14847.22
A14847.06EA
23.4
EUR
A14847.06
A14847.14
A14847.22
2-Amino-4-méthylthiazole ≥98%
2-Amino-4-méthylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1603-91-4
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 107890
Merck Reference: 14,450
MDL No.: MFCD00005329
Formule:
C₄H₆N₂S Point d'ébullition: 231…233 °C Point de fusion: 42…46 °C Densité: 1.202 g/cm³ (50 °C) Point d'éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005329 Numéro CAS: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Merck Index: 14,450 |