Imprimer
1-(5-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-thienyl)-1-ethanone
A14826.09 A14826.18
A14826.09EA 57 EUR
A14826.09 A14826.18
1-(5-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one ≥99%
1-(5-Bromo-2-thiényl)éthane-1-one
Purity: 99% CAS No.: 5370-25-2 Molecular Formula: C6H5BrOS Formula Weight: 205.07 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 103°/4mm MDL No.: MFCD00014528
Formule: C₆H₅BrOS
Point d'ébullition: 103 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014528
Numéro CAS: 5370-25-2
EINECS: 226-363-7