Imprimer
5-Bromouracile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Bromouracil
A14799.06 A14799.14 A14799.22
A14799.06EA 30.6 EUR
A14799.06 A14799.14 A14799.22
5-Bromouracile ≥98%
5-Bromouracile
Purity: 98+% CAS No.: 51-20-7 Molecular Formula: C4H3BrN2O2 Formula Weight: 190.99 Melting Point: ca 310° dec. Beilstein Reference: 127176 Merck Reference: 14,1440 MDL No.: MFCD00006017
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 310 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Merck Index: 14,1440