Imprimer
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A14695.14 A14695.22 A14695.36
A14695.14EA 29.6 EUR
A14695.14 A14695.22 A14695.36
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine ≥98%
N-(Tri(hydroxyméthyl)méthyl)glycine
Purity: 98+% CAS No.: 5704-04-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H Formula Weight: 179.17 Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1937804 Merck Reference: 14,9651 MDL No.: MFCD00004277
Formule: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Point de fusion: ∼ 183 °C (dec.)
Densité: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004277
Numéro CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 14,9651