Imprimer
Acide 3,5-dinitro-o-toluique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic acid
A14555.14 A14555.22 A14555.36
A14555.14EA 25.8 EUR
A14555.14 A14555.22 A14555.36
Acide 3,5-dinitro-o-toluique ≥98%
Acide 3,5-dinitro-o-toluique
Purity: 98% CAS No.: 28169-46-2 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 203-207° Beilstein Reference: 2622906
Formule: C₈H₆N₂O₆
MW: 226.15
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007161
Numéro CAS: 28169-46-2
EINECS: 248-880-7