Imprimer
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
A14514.09 A14514.18 A14514.30
A14514.09EA 49.5 EUR
A14514.09 A14514.18 A14514.30
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98%
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Purity: 98% CAS No.: 455-18-5 Molecular Formula: C8H4F3N Formula Weight: 171.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4583 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 2046478 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001826
Formule: C₈H₄F₃N
Point d'ébullition: 183…185 °C
Point de fusion: 36…40 °C
Densité: 1.278
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001826
Numéro CAS: 455-18-5
EINECS: 207-239-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III