Imprimer
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 22.2 EUR
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Formule: C₁₃H₁₀F₂O
MW: 220.22 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 45…49 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000357
Numéro CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8