Thiophène-2-carbaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
A14344.0BEA
391
EUR
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
Thiophène-2-carbaldéhyde ≥98%
Thiophène-2-carbaldéhyde
Purity: 98+%
CAS No.: 98-03-3
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5900
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 105819
MDL No.: MFCD00005429
Formule:
C₅H₄OS MW: 112.15 g/mol Point d'ébullition: 196…198 °C Densité: 1.220 Point d'éclair: 78 °C (172 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005429 Numéro CAS: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |