Imprimer
Acide 3-nitrophtalique 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14281.22 A14281.30 A14281.36
A14281.22EA 52.3 EUR
A14281.22 A14281.30 A14281.36
Acide 3-nitrophtalique 95%
Acide 3-nitrophtalique
Purity: 95% CAS No.: 603-11-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2054269
Formule: C₈H₅NO₆
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 214 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007138
Numéro CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8