Imprimer
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Benzyltriphenylphosphonium chloride
A14034.14 A14034.22 A14034.36
A14034.14EA 37.3 EUR
A14034.14 A14034.22 A14034.36
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium ≥99%
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium
Purity: 99% CAS No.: 1100-88-5 Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 388.88 Flash Point: 300°(572°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599868 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00011913
Formule: C₂₅H₂₂ClP
MW: 388.88 g/mol
Point de fusion: ∼ 330 °C (déc.)
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >300 °C (572 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011913
Numéro CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
ONU: 3464
ADR: 6.1 II