1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A13867.06
A13867.14
A13867.22
A13867.06EA
75.5
EUR
A13867.06
A13867.14
A13867.22
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one ≥98%
1-(2,5-Dichloro-3-thiényl)éthane-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 36157-40-1
Molecular Formula: C6H4Cl2OS
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 121288
MDL No.: MFCD00014522
Formule:
C₆H₄Cl₂OS Point d'ébullition: 120…122 °C (4 mmHg) Point de fusion: 37…39 °C Point d'éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014522 Numéro CAS: 36157-40-1 EINECS: 252-893-3 |