Imprimer
2,4-Diméthylthiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13604.06 A13604.14 A13604.22
A13604.06EA 34.5 EUR
A13604.06 A13604.14 A13604.22
2,4-Diméthylthiazole ≥99%
2,4-Diméthylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 541-58-2 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.18 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.5090 Odour: Characteristic Boiling Point: 145-147° Solubility: Slightly soluble in water Beilstein Reference: 106414 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014509
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 145…147 °C
Densité: 1.057
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014509
Numéro CAS: 541-58-2
EINECS: 208-786-9
ADR: 3,III