Imprimer
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13567.14 A13567.22
A13567.14EA 28.3 EUR
A13567.14 A13567.22
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol ≥98%
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
Purity: 98% CAS No.: 137-00-8 Molecular Formula: C6H9NOS Formula Weight: 143.21 Flash Point: 142°(287°F) Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 135-137°/7mm Beilstein Reference: 114249 Merck Reference: 14,6126 MDL No.: MFCD00005339
Formule: C₆H₉NOS
Point d'ébullition: 135…137 °C (7 mmHg)
Densité: 1,196
Point d'éclair: 142 °C (287 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005339
Numéro CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 14,6126