Imprimer
5-Fluorouracile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13456.06 A13456.14 A13456.22
A13456.06EA 56.6 EUR
A13456.06 A13456.14 A13456.22
5-Fluorouracile ≥99%
5-Fluorouracile
Purity: 99% CAS No.: 51-21-8 Molecular Formula: C4H3FN2O2 Formula Weight: 130.08 Melting Point: ca 282° dec. Beilstein Reference: 127172 Merck Reference: 14,4181 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006018
Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 282 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4181