Maleimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
A13135.18EA
353
EUR
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
Maleimide ≥98%
Maleimide
Purity: 98+%
CAS No.: 541-59-3
Molecular Formula: C4H3NO2
Formula Weight: 97.07
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 97-103/5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 106910
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005494
Formule:
C₄H₃NO₂ Point d'ébullition: 97…103 °C (5 mmHg) Point de fusion: 90…94 °C Densité: 1.249 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005494 Numéro CAS: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 ONU: 2923 ADR: 8,III |