Furanne 99 Stabilised
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Stabilization:
250 ppm BHT
Stabilized with ca 250 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 110-00-9
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -35°(-31°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -86°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 103221
Merck Reference: 14,4296
UN No.: 2389
MDL No.: MFCD00003222
Formule:
C₄H₄O MW: 68.08 g/mol Point d'ébullition: 32…33 °C Point de fusion: –86 °C Densité: 0.936 Point d'éclair: –35 °C (–31 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003222 Numéro CAS: 110-00-9 EINECS: 203-727-3 ONU: 2389 ADR: 3 I Merck Index: 14,4296 |