Imprimer
Méthyle méthacrylate 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methacrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A13030.AE A13030.AP
A13030.AEEA 25.8 EUR
A13030.AE A13030.AP
Méthyle méthacrylate 99% stabilisé
Méthyle méthacrylate
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 80-62-6 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -48° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 605459 Merck Reference: 14,5941 UN No.: 1247 MDL No.: MFCD00008587
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Point d'ébullition: 100 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
ONU: 1247
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119452498-28
Merck Index: 14,5941