Imprimer
Pyrrole-2-carbaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
A12838.09 A12838.14 A12838.22
A12838.09EA 63.2 EUR
A12838.09 A12838.14 A12838.22
Pyrrole-2-carbaldéhyde ≥99%
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 1003-29-8 Molecular Formula: C5H5NO Formula Weight: 95.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 40-46° Boiling Point: 217-219° Beilstein Reference: 105745 MDL No.: MFCD00005217
Formule: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Point d'ébullition: 217…219 °C
Point de fusion: 40…46 °C
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Numéro MDL: MFCD00005217
Numéro CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5