Imprimer
Anhydride 3-fluorophtalique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
A12275.06 A12275.14
A12275.06EA 90.6 EUR
A12275.06 A12275.14
Anhydride 3-fluorophtalique ≥98%
Anhydride 3-fluorophtalique
Purity: 98% CAS No.: 652-39-1 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1283580
Formule: C₈H₃FO₃
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039696
Numéro CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8