3,5-Diméthylisoxazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A12217.14
A12217.22
A12217.14EA
46.6
EUR
A12217.14
A12217.22
3,5-Diméthylisoxazole ≥99%
3,5-Diméthylisoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 300-87-8
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point: -14°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 106324
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003156
Formule:
C₅H₇NO Point d'ébullition: 142…144 °C Point de fusion: –14 °C Densité: 0.992 Point d'éclair: 31 °C (87 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003156 Numéro CAS: 300-87-8 EINECS: 206-100-2 ADR: 3,III |