Imprimer
4-Butoxyphénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hydroquinone monobutyl ether
A12076.22 A12076.06 A12076.14
A12076.22EA 245 EUR
A12076.22 A12076.06 A12076.14
4-Butoxyphénol ≥98%
4-Butoxyphénol
Purity: 98% CAS No.: 122-94-1 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 63-66° MDL No.: MFCD00002336
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002336
Numéro CAS: 122-94-1
EINECS: 204-583-4